126654
Albumin, Human Serum, Non-denatured
Szinonimák:
Albumin, Human Serum, Non-denatured
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized solid (Salt-free)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
pI
4.7
oldhatóság
water: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine the contribution of albumin protein complexes to esterase activity in saliva,
- in tris buffer for monomer degradation studies and in protein adhesion assay
- to study the effect of Cu2+ and Zn2+ ions on human serum albumin interaction with plasma unsaturated fatty acids
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3