106331
CellPrime® rAlbumin
recombinant human albumin
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Albumin human, rHSA
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
sterilitás
sterile (low bioburden)
Forma
liquid
molekulatömeg
monomer ~67 kDa
parameter
2-8 °C temp. range
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
- 1063310020: 20 ml (10%, w/v)
- 1063310050: 50 ml (10%, w/v)
Shipped in blue ice packs.
Egyéb megjegyzések
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3