Fontos dokumentumok
1012517
USP
L-Alanyl-L-glutamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ala-Gln, Alanyl-glutamine, Glutamine-S
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glutamine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- l-Alanyl-l-glutamine
- Glycyl-l-glutamine
- Glycyl-l-tyrosine
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1