A7469
L-Alanine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Szinonimák:
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
product name
L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
termékcsalád
BioXtra
Teszt
98.5-101.0%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Muscle
Cikkek
Learn more about β-Alanine, an important amino acid supplement and explore how it is used in cell culture. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
A Sigma-cikk a tumorsejtek anyagcsereútjait tárgyalja, az aerob glikolízisre és a mitokondriális aktivitásra összpontosítva.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.