1012531
USP
L-Alanyl-L-alanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ala-Ala, L-Alanyl-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
l-alanyl-l-alanine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
280-285 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- l-Alanyl-l-glutamine
- Glycyl-l-glutamine
- Glycyl-l-tyrosine
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3