Merck
A7627
Sigma-Aldrich
L-Alanine
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.09
Beilstein:
1720248
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
L-Alanine, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
, Colorless or White
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760)
Általános leírás
L-Alanine, a non-essential amino acid, is produced enzymatically from L-aspartate using aspartate β-decarboxylase. It is the smallest among all the aminoacids.
Alkalmazás
L-Alanine has been used as a supplement in complete medium for cell culture.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature, 1-36 (2017)
beta-N-methylamino-L-alanine induces neurological deficits and shortened life span in Drosophila
Zhou X, et al.
Toxins, 2(11), 2663-2679 (2010)
Optical properties of L-alanine organic crystals
Misoguti L, et al.
Optical Materials, 6(3), 147-152 (1996)
Mauro G. Di Pasquale
Amino Acids and Proteins for the Athlete: The Anabolic Edge, 297-297 (2007)
Berg JM
Biochemistry (2002)