Fontos dokumentumok
41144
β-Alanine
analytical standard
Szinonimák:
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.3% water
szín
white to off-white
mp
202 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Potato tubers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Human plasma, urine, and cerebrospinal fluid samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Striatal microdialysis samples by high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD) with ortho-phthalaldehyde-mercaptoethanol derivatization.
- Fermented soybean paste, Cheonggukjang, by GC-MS operating in selected-ion monitoring (SIM) mode and principal component analysis (PCA).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)