Fontos dokumentumok
1010022
USP
N-Acetylglucosamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Acetyl-D-glucosamine, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glucosamine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
211 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)