Fontos dokumentumok
Y0001381
Glucosamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-(+)-Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
Méret kiválasztása
61 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
61 000,00 Ft
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glucosamine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)