PHR2290
Glucosamine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Standard
Szinonimák:
Fructosazine, 2,5-bis(D-Arabinotetrahydroxybutyl)pyrazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
glucosamine
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
n1c(cnc(c1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H20N2O8/c15-3-7(17)11(21)9(19)5-1-13-6(2-14-5)10(20)12(22)8(18)4-16/h1-2,7-12,15-22H,3-4H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPWQIVOYGNUVEB-PAUJSFGCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3