Fontos dokumentumok
Y0000002
Acetylcholine chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
ACh
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetylcholine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
146-150 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)