1612619
USP
N-Acetylneuraminic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Acetylneuraminic acid dihydrate, o-Sialic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
n-acetylneuraminic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H](O[C@](C[C@@H]1O)(O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
N-Acetylneuraminic Acid is a commonly determined monosaccharide formed as a degradation product of therapeutic glycoproteins.
Alkalmazás
Also used to prepare standard stock solution during oligosaccharide and sialic acid analysis according to the given general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
- 〈210〉 Monosaccharide analysis
- 〈129〉 Analytical procedures for recombinant therapeutic monoclonal antibodies
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)