Merck
Y0002163
Testosterone for ID and assay
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Testosterone, 17β-Hydroxy-3-oxo-4-androstene, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one, trans-Testosterone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H28O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.42
Beilstein:
1915399
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
testosterone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Testosterone for ID and assay EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Testosterone secreted by the testis is converted to dihydrotestosterone in the target tissues where it appears to mediate many of the biological actions of testosterone. Androgens direct the development of the male phenotype during embryogenesis and at puberty.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)