Merck
T0250000
Testosterone enantate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Testosterone enanthate, (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-enanthate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-enanthate, NSC 17591, Testosterone 17β-heptanoate
Méret kiválasztása
40 MG
29 700,00 Ft
29 700,00 Ft
Listaár49 500,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
40 MG
29 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H40O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
400.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
29 700,00 Ft
Listaár49 500,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
testosterone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Testosterone enantate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Agnès Lacreuse et al.
Physiology & behavior, 106(2), 229-237 (2012-03-01)
The role of testosterone (T) in modulating cognitive function and emotion in men remains unclear. The paucity of animal studies has likely contributed to the slow progress in this area. In particular, studies in nonhuman primates have been lacking. Our
Hanna M King et al.
Psychoneuroendocrinology, 37(3), 396-409 (2011-08-09)
Increasing evidence in humans and other animals suggests that testosterone (T) plays an important role in modulating emotion. We previously reported that T treatment in rhesus monkeys undergoing chemically induced hypogonadism results in increased watching time of videos depicting fights
Séverine Trabado et al.
Fertility and sterility, 95(7), 2324-2329 (2011-05-04)
To evaluate the degree of E2 deficiency in male congenital hypogonadotropic hypogonadism (CHH), and its response to different hormonal treatments. Retrospective and prospective studies. Academic institution. Untreated or treated CHH, healthy men, untreated men with Klinefelter syndrome (KS). Serum sex
Carole A Samango-Sprouse et al.
American journal of medical genetics. Part A, 161A(3), 501-508 (2013-01-25)
The effects of early androgen treatment on neurodevelopmental performance in pre-pubertal boys with 47,XXY have not been well investigated. The influence of hormones on brain development in humans suggests that a positive effect on neurodevelopmental outcome in young boys with
Akira Tsujimura et al.
Asian journal of andrology, 13(4), 558-562 (2011-04-05)
Androgens, the levels of which decrease with ageing, play many physiological roles in various organs. Testosterone deficiency syndrome (TDS) has received widespread attention in the last several years. First-line treatment for TDS should be testosterone replacement therapy (TRT), which is