Merck
730610
Sigma-Aldrich
Testosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C16H28O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solution
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
koncentráció
0.1 mg/mL in methanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUMGGOZAMZWBJJ-KRMLYXHASA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
1 mL in ampule
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shu Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 965, 183-189 (2014-07-20)
A liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed, using testosterone-d3 as a surrogate analyte, for the simultaneous quantification of goserelin and testosterone in rat plasma. According to this method, the pharmacokinetic and pharmacodynamic data were obtained from