Fontos dokumentumok
PHR2027
Testosterone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Testosterone, 17β-Hydroxy-3-oxo-4-androstene, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one, trans-Testosterone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 1076
traceable to USP 1646009
API-család
testosterone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 250 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)