Merck
BP319
Testosterone decanoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-decanoate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-caprate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H46O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
testosterone
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBERVHLCXUMDOT-MPZZESAYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Testosterone decanoate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)