Fontos dokumentumok
Y0001317
Testosterone enantate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Testosterone enanthate, (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-enanthate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-enanthate, NSC 17591, Testosterone 17β-heptanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
testosterone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)