Merck
P3972
Sigma-Aldrich
Progesterone
meets USP testing specifications
Szinonimák:
4-Pregnene-3,20-dione
Méret kiválasztása
5 G
22 300,00 Ft
25 G
89 100,00 Ft
22 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
22 300,00 Ft
25 G
89 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.46
Beilstein:
1915950
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
22 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
solid
mp
128-132 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Egyéb megjegyzések
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nina Lisofsky et al.
NeuroImage, 118, 154-162 (2015-06-10)
Hippocampal volume has been shown to be sensitive to variations in estrogen and progesterone levels across rodents' estrous cycle. However, little is known about the covariation of hormone levels and brain structure in the course of the human menstrual cycle.
Koji Mizuhashi et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(8), 1387-1392 (2019-03-20)
The growth plate provides a substantial source of mesenchymal cells in the endosteal marrow space during endochondral ossification. The current model postulates that a group of chondrocytes in the hypertrophic zone can escape from apoptosis and transform into cells that
Rudolf Kaaks et al.
International journal of cancer, 134(8), 1947-1957 (2013-10-25)
Results from prospective studies on premenopausal serum hormone levels in relation to breast cancer risk have been inconclusive, especially with regard to tumor subtypes. Using a case-control study nested within the prospective European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)
Danijela Konforte et al.
Clinical chemistry, 59(8), 1215-1227 (2013-05-03)
Pediatric endocrinopathies are commonly diagnosed and monitored by measuring hormones of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Because growth and development can markedly influence normal circulating concentrations of fertility hormones, accurate reference intervals established on the basis of a healthy, nonhospitalized pediatric population
Cathrin Brisken
Nature reviews. Cancer, 13(6), 385-396 (2013-05-25)
Understanding the biology of the breast and how ovarian hormones impinge on it is key to rational new approaches in breast cancer prevention and therapy. Because of the success of selective oestrogen receptor modulators (SERMs), such as tamoxifen, and aromatase