Merck
1649007
USP
Testosterone propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H32O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
344.49
Beilstein:
3221760
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
testosterone
gyártó/kereskedő neve
USP
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Testosterone propionate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Beclomethasone Dipropionate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3