Fontos dokumentumok
A8398
7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid
Szinonimák:
7-ADCA
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3