Fontos dokumentumok
P25507
2-Phenylglycine
95%
Szinonimák:
DL-α-Phenylglycine, (±)-α-Aminophenylacetic acid
Teszt
95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white to faint yellow
mp
290 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
NC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?