Fontos dokumentumok
237647
L−(+)-α-Phenylglycine
99%
Szinonimák:
(S)-(+)-2-Phenylglycine, S-(+)-α-Aminophenylacetic acid, L-2-Phenylglycine
Teszt
99%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +155°, c = 1 in 1 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?