Merck
BP011
7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
7-ADCA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefadroxil, cefalexin, cefradine
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cefadroxil Capsules
  • Cefadroxil Oral Suspension
  • Cefalexin Oral Suspension
  • Cefalexin Capsules
  • Cefalexin Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 20 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Aquatic Chronic 3
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)