Merck
L7771
Sigma-Aldrich
L-(+)-Lactic acid silver salt
~90%
Szinonimák:
2-Hydroxypropionic acid silver salt, Sarcolactic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5AgO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
Teszt
~90%
SMILES string
CC1O[Ag]OC1=O
InChI
1S/C3H5O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q-1;+2/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCSWQVIOAPZWTM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Used for light microscopic visualization of colloidal gold in tissue.
Alkalmazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ayten Azizova Gurbanova et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(31), 7828-7836 (2008-08-01)
We showed previously that genetic absence epilepsy rats from Strasbourg (GAERS) resist secondary generalization of focal limbic seizures after electrical kindling. We now investigate the effect of intra-amygdaloid injection of kainic acid, as another model of temporal lobe epilepsy, focusing
G Danscher et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 31(12), 1394-1398 (1983-12-01)
RNase labeled with colloidal gold was used as a model for the present technique evolved for the light microscopic localization of gold-labeled substances in semithin resin-embedded sections. Tissue sections placed on glass slides were treated with the gold-enzyme complex and