Merck
190675
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-thiazoleethanol
98%
Szinonimák:
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Sulfurol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.21
Beilstein:
114249
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether/hexanes: soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
sűrűség
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methyl-5-thiazoleethanol reacts with 4-ethyloctanoyl chloride to yield 4-methyl-5-thiazoleethanol 4-ethyloctanoate, sulfur-containing flavor compound. It was isolated from ether soluble alkaloidal fraction of Panax ginseng.
Alkalmazás
4-Methyl-5-thiazoleethanol has been used in the synthesis of novel thiazolium halogenide ionic liquids.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Syntheses and Investigation of Properties of New Ionic Liquids Thiazolium Halogenide.
Wang QK, et al.
Advanced Materials Research, 332, 2036-2039 (2011)
A thiazole and two β-carboline constitutents from Panax ginseng.
Park JD, et al.
Archives of Pharmacal Research, 11(1), 52-55 (1988)
Biosynthesis of thiamin thiazole: determination of the regiochemistry of the S/O acyl shift by using 1,4-dideoxy-D-xylulose-5-phosphate.
Abhishek Chatterjee et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(21), 3507-3510 (2006-04-21)
Yuping Liu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(8), 5104-5111 (2010-08-18)
Five sulfur-containing flavor compounds were synthesized for the first time by the reaction of 4-ethyloctanoyl chloride with sulfur-containing alcohols or mercaptans. The synthesized compounds are 3-(methylthio)propyl 4-ethyloctanoate, 2-methyl-3-tetrahydro-furanthiol 4-ethyloctanoate, 4-methyl-5-thiazoleethanol 4-ethyloctanoate, 2-furan-methanethiol 4-ethyloctanoate and 2-methyl-3-furanthiol 4-ethyloctanoate. These five synthetic sulfur-containing
C Niederberger et al.
Gene, 171(1), 119-122 (1996-05-24)
Amiloride (Am) inhibits growth in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. We show that the toxic effect of this drug is relieved by low concentrations of thiamine (Th) and that the pyrimidine moiety of the Th molecule is responsible for growth