Fontos dokumentumok
142360
4-Benzylpiperidine
99%
Szinonimák:
Phenyl(4-piperidyl)methane
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
mp
6-7 °C (lit.)
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
C1CC(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-5,12-13H,6-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Általános leírás
Alkalmazás
- Antiproliferatives
- GABA uptake inhibitors
- Pyridines
- Histamine H3 antagonists
- Multipotent drugs with cholinergic and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer′s and neuronal vascular diseases
- Antiserotoninergic, antiplatelet, hemorheologic, antiarrythmic and antioxidant molecules via nucleophilic substitution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?