821966
TSKgel® CM-STAT (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, carboxymethyl phase
Szinonimák:
TSKgel® CM-STAT Columns
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® CM-STAT HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
material
stainless steel hardware
termékcsalád
TSKgel®
Jellemzők
counter ion Na+
gyártó/kereskedő neve
Tosoh CM-STAT, 21966
parameter
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
carboxymethyl phase
részecskeméret
7 μm
működési pH
3-10
elválasztástechnika
cation exchange
Related Categories
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)