Fontos dokumentumok
805789
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
30 cm × 7.5 mm
részecskeméret:
10 μm
mátrix aktív csoport:
diol phase
pórusméret:
250 Å
Mátrix:
silica particle platform
Terméknév
TSKgel® G3000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 05789
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
25 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.5 mm
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
250 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G3000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules with molecular weights up to 500,000 Da. TSKgel G3000SW columns are available in 10μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13μm are used to pack 30cm and 60cm X 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparation purifications.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)