Fontos dokumentumok
805371
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SW Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 05371
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
7.5 cm × 7.5 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
10 μm
pórusméret
250 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G2000SW, G3000SW and G4000SW columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)