Fontos dokumentumok
818008
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® BioAssist® SWXL Guard Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
4 cm × 6 mm
részecskeméret:
7 μm
mátrix aktív csoport:
diol phase
pórusméret:
25 Å
Mátrix:
silica particle platform
Terméknév
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
material
PEEK hardware
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 18008
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
4 cm × 6 mm
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
7 μm
pórusméret
25 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
TSKgel SWXL-type columns contain smaller particles than TSKgel SW-type columns; 5 and 8μm versus 10 and 13μm. As the TSKgel SW-type columns, TSKgel SWXL columns feature highly porous silica particles, the surface of which has been shielded from interacting with proteins by derivatization with ligands containing diol functional groups. TSKgel SWXL-type columns stand out from other silica- or polymer-based high performance size exclusion columns by virtue of their large pore volumes. These columns are commonly used in the quality control of monoclonal antibodies and other biopharma products.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)