Fontos dokumentumok
808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
product name
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
Ügynökség
suitable for USP L38
termékcsalád
TSKgel®
form
slurry
kiszerelés
bottle of 1 g
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08035
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
10 μm
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Top-Off for TSKgel PWxl and G-DNA-PW columns, 10 μm, 1 gram
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F
Lobbanási pont (C)
39 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)