Fontos dokumentumok
808034
TSKgel® G-Oligo-PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G-Oligo-PW Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08034
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
4 cm × 6 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
13 μm
pórusméret
125 Å
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G-Oligo-PW column, 13μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)