Fontos dokumentumok
805764
TSKgel® G5000PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G5000PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 05764
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.5 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
17 μm
pórusméret
1000 Å pore diameter
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Use the TSKgel G5000PW column for the analysis of water-soluble polymers with a molecular weight of less than 1,000,000 Da.
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)