Fontos dokumentumok
805763
TSKgel® G4000PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
30 cm × 7.5 mm
részecskeméret:
17 μm
mátrix aktív csoport:
hydroxylated methacrylate phase
pórusméret:
500 Å pore diameter
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® G4000PW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 05763
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.5 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
17 μm
pórusméret
500 Å pore diameter
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Use the TSKgel G4000PW column for the analysis of water-soluble polymers of less than 300,000 Da molecular weight.
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)