Fontos dokumentumok
821876
TSKgel® PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
4 cm × 6 mm
részecskeméret:
13 μm
mátrix aktív csoport:
hydroxylated methacrylate phase
pórusméret:
mixed
Mátrix:
polymer particle platform
Terméknév
TSKgel® PWXL-CP Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 21876
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
60 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
4 cm × 6 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
13 μm
pórusméret
mixed
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G3000-G6000PWXL-CP columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)