821873
TSKgel® G3000PWXL-CP (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® G3000PWXL-CP HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L37
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 21873
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
55 bar max. pressure
60 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
7 μm
pórusméret
200 Å pore diameter
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Alkalmazás
Separation range (Da) (PEO,PEG): 200~50,000
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan