Fontos dokumentumok
808024
TSKgel® G6000PWXL HPLC Column
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08024
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
13 μm
pórusméret
>1000 Å pore diameter
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Use TSKgel® G6000PWXL columns for analysis of water-soluble linear polymers with molecular weights up to 8 million Da. The smaller particle size of PWXL-type columns provide 1.7 times higher resolution than their PW counterpart, making PWXL-type columns more suitable for analytical purposes.
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)