821875
TSKgel® G6000PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TSKgel® G6000PWXL-CP HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
material
stainless steel hardware
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 21875
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
60 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
13 μm
pórusméret
>1000 Å pore diameter
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Alkalmazás
Separation range (Da) (PEO,PEG): 1,000~10,000,000
Fizikai forma
Jogi információk
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan