822792
TSKgel® SuperOligoPW (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® SuperOligoPW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 22792
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
50 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 6 mm
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
3 μm
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)