PHR2491
Irinotecan Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (S)-10-Hydroxycamptothecin
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1347610
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
irinotecan
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 25 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)[C@]5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)cc(cc4)O
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAWSQZCWOQZXHI-FQEVSTJZSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)