Fontos dokumentumok
1.19302
Supelco
Verification Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
for Spectroquant® Move 100 Colorimeter and Spectroquant Multy Colorimeter
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameCorrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
78.8 °F
Lobbanási pont (C)
26 °C