Merck
57285-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS, PA, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 100 μm (PDMS), 7 μm (PDMS)
About This Item
UNSPSC kód:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
SPME fiber assortment kit 1, for use with autosampler, needle size 23 ga
material
assorted colors hub
fused silica fiber
Minőségi szint
tűméret
23 ga
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PA coating
PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Tulajdonságok és előnyök
Designed for use with Merlin Microseal sealing system; can be used with other septumless systems.
Komponensek
Kit 1 - For Volatiles and Semivolatiles - contains one fiber of each:
  • 85μm polyacrylate coating
  • 100μm polydimethylsiloxane coating
  • 7μm polydimethylsiloxane coating
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Related Content
A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) egy olyan oldószermentes mintaelőkészítési technika, amely bevonatos szálakat használ a GC vagy HPLC analízis előtt a mintából az érdeklődésre számot tartó analitok kivonására.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.