Fontos dokumentumok
57362-U
SPME Fiber Assortment Kit
DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 100 μm (PDMS), 50 μm (DVB layer in DVB/CAR/PDMS), 30 μm (CAR/PDMS layer in DVB/CAR/PDMS), 85 μm (CAR/PDMS)
Szinonimák:
Solid Phase Microextraction Fiber Kit
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME fiber assortment kit 5, needle size 23 ga, for use with autosampler
Anyagok
assorted colors hub
fused silica fiber
Minőségi szint
tűméret
23 ga
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
30 μm (CAR/PDMS layer in DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer in DVB/CAR/PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Komponensek
- 65μm PDMS/DVB coating
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating
- 85μm Carboxen/PDMS coating
- 100μm PDMS coating
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)