Fontos dokumentumok
57267
Supelco
Cartridge Adapter for H300 Cartridges
pkg of 6 ea, for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
kiszerelés
pkg of 6 ea
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
kompatibilitás
for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
Általános leírás
Cartridge adapter is generally required for sampling of solid phase extract during SPE.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)