Fontos dokumentumok
57273-U
Supelco
Visiprep Large Volume Sampler Tube Adapters, 1/4-28 Threads
for use with 3 or 6 mL SPE tubes, pk of 4
Szinonimák:
PK4 3/6ML TUBE ADAPTER W/THREADS FOR LARGE VOLUME SAMPLER
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
kiszerelés
pk of 4
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
szerelvény
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
Jogi információk
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)