Fontos dokumentumok
57179
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 12 mL, pk of 20
Szinonimák:
SPE Reservoir
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
material
polypropylene
kiszerelés
pk of 20
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
12 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
Tulajdonságok és előnyök
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)