Fontos dokumentumok
21018-U
Supelco
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges
pkg of 10 ea
Szinonimák:
SPE cartridge tube Adapter
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
kiszerelés
pkg of 10 ea
Minőségi szint
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with 1, 3 & 6 mL SPE cartridges
Általános leírás
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges is an accessory for use with LpDNPH cartridges, which are air sampling devices designed for sampling carbonyls (e.g., formaldehyde) in ambient, indoor, workplace, and source atmospheres.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)