Fontos dokumentumok
57134
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
packing 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
Anyagok
PE frit
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
packing, 10 g
kiszerelés
pk of 16
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
60 mL
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
silica bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)