Fontos dokumentumok
505374
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
PE frit
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
6 mL
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
silica bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhihui Feng et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 129, 108841-108841 (2020-02-11)
The orchid-like odor of a tea infusion is regarded as a noble aroma and an essential sensory attribute for certain premium teas. Such tea leaves are difficult to make and the quality is not always reproducible. This study is focused
Zhihui Feng et al.
Food chemistry, 285, 347-354 (2019-02-25)
Tea aroma is determined by the nature of the plant, the production processes, and many other factors influencing its formation and release. The objective of this study was to investigate the impact of manufacturing processes on the aroma composition of